SPINeasy® Plasmidreinigung, MiniPrep Kit
Artikelnr. 116534050.
Lieferant: MP Biomedicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:1 KIT
- Method / Format:Column (silica-based)
- Prep size:Mini
- Sample type:Bacterial culture
- Target molecule:Plasmid
- Bezeichnung:SPINeasy Plasmid-Miniprep-Kit, 50 Tests
- Lagertemperatur:Store at room Temperature (15...30 ℃), dry environment
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Das SPINeasy Plasmid Miniprep-Kit ist ein Spin-Säulen-Kit mit Silica-Membran, mit dem bis zu 20 µg Plasmid-DNA aus 1 bis 5 ml transformierter Bakterienkultur gereinigt werden können.
Hochreine Plasmid-DNA kann durch einen einfachen Reinigungsprozess innerhalb von 25 Minuten gewonnen werden und ist sofort für routinemäßige molekularbiologische Laboranwendungen bereit.
Schlüsselanwendungen sind In-vitro-Transkription, Klonierung, NGS, PCR, qPCR, Restriktionsverdau, Transformation, Genomik und Molekularbiologie.
Certifications: Gefahrenklasse 8
Delivery: Das Kit enthält 20 ml Resuspensionspuffer SN1, 20 ml alkalischen Lysepuffer SN2, 30 ml Neutralisationspuffer SN3, 21 ml Waschpuffer NW1, 6 ml Waschpuffer NW2, 10 ml Elutionspuffer SN, 200 µL RNase A, 50× Säulen-SN mit Sammlung Röhren.