AuftragsverfolgungKontakt
Extension Set | Avantor
Extension Set
Extension set with clamp and valve, 0 - 750 ml/hr, 2000 mm
Artikelnr. BDAMMFX2289E
Anbieter:   BD Medical
Extension Set
Artikelnr. BDAMMFX2289E
Anbieter:  BD Medical
Extension Set
Extension set with clamp and valve, 0 - 750 ml/hr, 2000 mm
Preis
1 680,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Extension set of length 200 cm with priming volume 0,9 ml.
  • Bore: 0,7 mm
  • Consists of one pinch clamp(s) and one male Luer(s)
  • Low sorbing
  • Polyethylene lined PVC
Spezifikationen
  • Förderleistung:
    0 - 750 ml/hr
  • Bezeichnung:
    Extension set with clamp and valve
  • Länge:
    2000 mm
  • Cat. No.:
    BDAMMFX2289E
  • Latex / ohne Latex:
    Ohne Latex