VWR® Kurzgewindefläschchen ND9
548-2649A
- Ø×H:11,6×32,0 mm
- Kapazität:0,20 ml
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:Kurzgewindefläschchen mit integriertem Mikroeinsatz
- Material:Glas
- Environmentally Preferable:
- VE:1.000
- 1. Hydrol. Klasse, Schriftfeld und kleinem Mikroeinsatz
- Unten verklebt