Spezifikationen
- Messbereich:–90...+70 °C
- Auflösung:0,1 °C
- Datenspeicher - Anzahl der Messwerte:20000 readings using PDF and CSV (default); 35000 readings using PDF only (optional)
- Schutzart:IP65
- Bezeichnung:Trockeneis/Tieftemperatur-Datenlogger
, Laufzeit: max. 90 Tage - B×T×H:44×96×15 mm
- Startverzögerung:1 min 24 h
- Shelf life:2 years
- Alarm:Max. 6 Punkte
- Batterien:3,6-V-Lithiumbatterie
- Software:Kostenlose tempbase-cryo Software für Windows
- Genauigkeit:±0,5 °C (−30...+70 °C) ±1,0 °C (andere)
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Einweglösung zur Trockeneisüberwachung für direkte Messungen bei extrem niedrigen Temperaturen ohne Zubehör.
- Vorprogrammiert
- 90 Tage aktive Laufzeit (mehrfach verwendbar)
- Kostengünstig und zuverlässig
- Intelligentes Design, intuitive Bedienung
- Wasserdichte und lebensmittelechte Verpackung
- Keine zusätzliche Hardware erforderlich
- Detaillierter PDF- und CSV-Bericht inklusive Grafik und Tabelle
- Intelligente große und LED-Anzeige Statusüberwachung
- Verlängerte Haltbarkeit von zwei Jahren
Ihr tempmate.®-C1 kann Temperaturen bis zu −90 °C aufzeichnen und sorgt so sogar für einen zuverlässigen Überblick über Ihre Trockeneistransporte. Dafür ist das gesamte Gerät so entwickelt, dass jede einzelne Komponente, sei es die Elektronik oder das Gehäuse, extreme Temperaturen von −90 bis +70 °C problemlos übersteht. Der tempmate.®-C1 ist vollständig vom Kunden konfigurierbar, sodass Sie ihn genau an Ihre Anwendung anpassen können. Start- und Stoppmodi, Protokollintervall und Alarme, das Gerät passt sich Ihren Bedürfnissen und Anforderungen an. Die Haltbarkeitsdauer von 24 Monaten und die Laufzeit von bis zu 90 Tagen bieten Ihnen viel Freiheit bei der Planung Ihrer Ressourcen. Planen Sie mehrere Einsätze? Innerhalb der maximal aktiven 90 Tage können Sie Ihren tempmate.®-C1 mehrmals starten und stoppen.