VWR® Kurzgewindefläschchen ND9
548-2644A
- Ø×H:11,6×32,0 mm
- Verpackt:100 pro Packung
- Kapazität:0,20 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Kurzgewindefläschchen mit integriertem Mikroeinsatz
- Material:Glas
- Environmentally Preferable:
- VE:1.000
Die Fläschchen können aufgrund ihrer technischen Geometrie auf allen gängigen Autosamplern verwendet werden.
- 1. Hydrol. Klasse, Etiketten- und Abfülllinien
- Oben verklebt