ContactUsLinkComponent
SuperClear® Microcentrifuge Tubes without Caps
Artikelnr. 3033-870-000-9
Lieferant:  Labcon
SuperClear® Microcentrifuge Tubes without Caps
Artikelnr. 3033-870-000-9
Lieferant:  Labcon
Spezifikationen
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Verpackt:
    500 tubes/bag
  • Steril:
    -
  • Kapazität:
    1,7 ml
  • Farbe:
    Klar
  • Länge:
    39,3 mm
  • VE:
    500
Spezifikationen
Über diesen Artikel
PP, clear. These microcentrifuge tubes are complete with side graduations and a frosted writing surface.
  • ATP, RNase/DNase and endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene resin, USP Class VI
  • Freezable to −80 °C
Packaging: Supplied in resealable bags.