Filter Fleece
Filter fleece
Artikelnr. INFIPPV75-37-100
Anbieter: PIEPER FILTER
Springe zu:
Product Details & Documents
Filter fleece is suitable for drainage under membranes. It is also used in chipping processes to keep the coolant free of the chips. The fleece is also suitable for coarse air filtration.
- Polypropylene fleece
- Thickness: 75 µm
- Sampling according to IFA 7512, IFA 6172
Spezifikationen
- Bezeichnung:Filter fleece
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.