ContactUsLinkComponent
Geschlossener Allzweckwagen
  HUPF0112054
Geschlossener Allzweckwagen
  HUPF0112054
  • Kapazität:
    80 kg
  • Bezeichnung:
    Servierwagen in geschlossener Ausführung mit tiefgezogenen Fachböden, Fachbodenmaß 1000×600 mm
  • B×T×H:
    1100×700×950 mm
  • VE:
    1
  • Gewicht:
    38,89 kg
Trolley in robuster, selbst tragender und hygienischer Ausführung, gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Ø 25 mm Rundrohrrahmen mit zwei verschweißten, 1000×600 mm tiefgezogenen Fachböden mit 10 mm hohem Profilrand, unterseitig mit Schalldämmung ausgekleidet, hygienisch um 35 mm abgekantet und nach innen gefalzt, für einfache Reinigung konzipiert. Beidseitig in den Rohrrahmen integrierte Schubstangen sorgen für gute Manövrierfähigkeit. Trolley mit dreiseitigen Edelstahlverkleidungen und Doppelflügeltüren mit Grifföffnung und Magnetverschluss. Vier Scheibenstoßstangen aus Polypropylen dienen als Stoßfänger und schützen den Wagen rundum sowie gebäudeseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen läuft auf vier Lenkrollen, davon zwei mit Totalfeststeller, Ø 125 mm, Gehäuse chromverzinkt, Lenkrolle aus Kunststoff mit Rollenlager, ausfallsicherer Laufbelag identisch mit Luftrollen, mit Stiftbefestigung.
  • Mit Flügeltüren
  • Nutzlast: 80 kg
  • Regalabstand: 591 mm
  • Edelstahl
Der Hupfer Servierwagen GSW 10×6/2 wird als geschweißte Ausführung betriebsbereit geliefert und verfügt über eine komplette Edelstahlverkleidung inklusive Türen. Die glatten und hohlraumfreien Hochkanten erleichtern die Reinigung dieses Modells und verhindern, dass sich Schmutz in den Ecken ansammelt. Die luftfreien und pannensicheren Reifen sorgen für minimale Laufgeräusche und eignen sich besonders für unebene Böden.