AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Ascorbinsäure ≥99,0% USP
L(+)-Ascorbinsäure ≥99,0% USP
Glass, amber, 25 g
Artikelnr. SPCMAS102-25GM
Anbieter:   Spectrum Chemical
L(+)-Ascorbinsäure ≥99,0% USP
Artikelnr. SPCMAS102-25GM
Anbieter:  Spectrum Chemical
CAS Nummer:  50-81-7
L(+)-Ascorbinsäure ≥99,0% USP
L(+)-Ascorbinsäure ≥99,0% USP
Glass, amber, 25 g
CAS Nummer:  50-81-7
Preis
81,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Spectrum-labeled kosher products with the Kosher Supervision of America symbol are a firm guarantee to all Spectrum customers that the products bearing the symbol are in full compliance with the most demanding of Kosher and Pareve standards.
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Synonyme:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS Nummer:50-81-7
  • Formel:C₆H₈O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00064328
  • Molekulargewicht:176.13 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Assay:
    99.0 - 100.5 %
  • Specific Rotation [A]D:
    +20.5 to +21.5
  • Residue On Ignition:
    max. 0.1 %
  • Heavy Metals (As Pb):
    max. 20 ppm
  • Identification:
    To Pass Test
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass, amber
  • VE:
    25 g