ContactUsLinkComponent
The DNP (Mouse) IgM ELISA kit
Artikelnr. ABNOKA6740.1KIT
Lieferant:  Abnova
CAS-Nummer:  
The DNP (Mouse) IgM ELISA kit
Artikelnr. ABNOKA6740.1KIT
Lieferant:  Abnova
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    1 KIT
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Mouse
  • Target protein:
    DNP
Spezifikationen
Über diesen Artikel
The DNP (Mouse) IgM ELISA Kit is based on a solid phase enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). The assay uses DNP-BSA as the capture antigen (coated on the microtiter wells) and HRP conjugated anti-mouse IgM antibodies for detection.