Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Enzyme
Recombinant mRNA Cap 2'-O-methyltransferase (from E. coli)
Recombinant mRNA Cap 2'-O-methyltransferase (from E. coli)
Catalog # ABNOP9378.1ML
Supplier:
Abnova
CAS Number:
Expand image
Recombinant mRNA Cap 2'-O-methyltransferase (from E. coli)
Catalog # ABNOP9378.1ML
Supplier:
Abnova
CAS Number:
Specifications
VE:
1 mL
Enzym-Typ:
Rekombinant
Ursprung:
E. coli
Enzymname:
mRNA Cap 2'-O-methyltransferase
Specifications
About this item
Product Details
Product Details