Recombinant Mouse IL3 (from Sf9 cells), His-tag
Artikelnr. ABNOP8260.5UG
Lieferant: Abnova
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:5 µG
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:Insect cells (Sf9)
- Spezies:Mouse
- Tag sequence:His-tag
- Gen-ID:P01586
- Protein/Peptid-Name:IL3
- Sequence:27a.a.-166a.a.