Recombinant Mouse IL5 (from Sf9 cells), His-tag
Artikelnr. ABNOP8281.10UG
Lieferant: Abnova
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:10 µG
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:Insect cells (Sf9)
- Spezies:Mouse
- Tag sequence:His-tag
- Gen-ID:P04401
- Protein/Peptid-Name:IL5
- Sequence:21a.a.-133a.a.