Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Proteine und Peptide
Recombinant Human GDF10 (from E. coli)
Recombinant Human GDF10 (from E. coli)
Artikelnr. ABNOP8696.20UG
Lieferant:
Abnova
CAS-Nummer:
Bild vergrößern
Recombinant Human GDF10 (from E. coli)
Artikelnr. ABNOP8696.20UG
Lieferant:
Abnova
CAS-Nummer:
Spezifikationen
VE:
20 µG
Protein/Peptid-Typ:
Rekombinant
Ursprung:
E. coli
Spezies:
Human
Protein/Peptid-Name:
GDF10
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produktdetails
Produktdetails