Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Proteine und Peptide
Recombinant Rat IL10 (from E. coli)
Recombinant Rat IL10 (from E. coli)
Recombinant Rat IL10 (from E. coli)
Catalog # ABNOP7627.1MG
Supplier:
Abnova
CAS Number:
Expand image
Recombinant Rat IL10 (from E. coli)
Catalog # ABNOP7627.1MG
Supplier:
Abnova
CAS Number:
Specifications
VE:
1 mg
Protein/Peptid-Typ:
Rekombinant
Ursprung:
E. coli
Spezies:
Rat
Gen-ID:
P29456
Protein/Peptid-Name:
IL10
Sequence:
19a.a.-178a.a.
Specifications
About this item
Product Details
Product Details