Recombinant Human HDDC2 (from E. coli), His-tag
Artikelnr. ABNOP7746.500UG
Lieferant: Abnova
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:500 µG
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:E. coli
- Spezies:Human
- Tag sequence:His-tag
- Gen-ID:NP_057147
- Protein/Peptid-Name:HDDC2
- Sequence:1a.a.-204a.a