ContactUsLinkComponent
Recombinant Mouse IL9
  ABNOP7561.10UG
 :  Abnova
 :  
Recombinant Mouse IL9
  ABNOP7561.10UG
 :  Abnova
 :  
  • VE:
    10 µG
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Spezies:
    Mouse
  • Gen-ID:
    P15247
  • Protein/Peptid-Name:
    IL9
  • Sequence:
    19a.a.-144a.a.