Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Proteine und Peptide
Recombinant Human SFTPD (from HEK293 cells)
Recombinant Human SFTPD (from HEK293 cells)
Recombinant Human SFTPD (from HEK293 cells)
ABNOP7538.50UG
:
Abnova
:
Recombinant Human SFTPD (from HEK293 cells)
ABNOP7538.50UG
:
Abnova
:
VE:
50 µG
Protein/Peptid-Typ:
Rekombinant
Ursprung:
HEK293 cells
Spezies:
Human
Gen-ID:
P35247
Protein/Peptid-Name:
SFTPD
Sequence:
21a.a.-375a.a.