Anti-MAP2K1|MAP2K2 Rabbit Recombinant Antibody [clone: MEK12S221-D3]
Artikelnr. ABNORAB02830.200UL
Lieferant: Abnova
Spezifikationen
- Antigen-Symbol:MAP2K1|MAP2K2
- Klonalität:Recombinant
- Klon:MEK12S221-D3
- Wirt:Rabbit
- Reaktivität:Human
- Immunogen:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human MAP2K1|MAP2K2.
- VE:200 µl