Anti-P-glycoprotein Rabbit Recombinant Antibody [clone: MRK16]
Artikelnr. ABNORAB03755.200UG
Lieferant: Abnova
Spezifikationen
- Antigen-Symbol:P-glycoprotein
- Klonalität:Recombinant
- Klon:MRK16
- Wirt:Rabbit
- Reaktivität:Human
- Immunogen:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human P-glycoprotein.
- VE:200 µG