Anti-GLB1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: 13R4]
Artikelnr. ABNORAB03692.200UG
Lieferant: Abnova
Spezifikationen
- Antigen-Symbol:GLB1
- Klonalität:Recombinant
- Klon:13R4
- Wirt:Rabbit
- Reaktivität:Human
- Immunogen:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human GLB1.
- VE:200 µG