Anti-GRIN1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R08-4B6]
Artikelnr. ABNORAB02057.100UL
Lieferant: Abnova
Spezifikationen
- Antigen-Symbol:GRIN1
- Klonalität:Recombinant
- Klon:R08-4B6
- Wirt:Rabbit
- Reaktivität:Human
- Immunogen:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human GRIN1.
- VE:100 µl