Anti-POSTN Rabbit Recombinant Antibody [clone: R03-7E3]
Artikelnr. ABNORAB02012.100UL
Lieferant: Abnova
Spezifikationen
- Antigen-Symbol:POSTN
- Klonalität:Recombinant
- Klon:R03-7E3
- Wirt:Rabbit
- Reaktivität:Human
- Immunogen:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human POSTN.
- VE:100 µl