Anti-H3-3A Rabbit Recombinant Antibody [clone: R04-5J3]
Artikelnr. ABNORAB02220.100UL
Lieferant: Abnova
Spezifikationen
- Antigen-Symbol:H3-3A
- Klonalität:Recombinant
- Klon:R04-5J3
- Wirt:Rabbit
- Reaktivität:Human
- Immunogen:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human H3-3A.
- VE:100 µl