Anti-GAP43 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R01-4F6]
Artikelnr. ABNORAB02265.100UL
Lieferant: Abnova
Spezifikationen
- Antigen-Symbol:GAP43
- Klonalität:Recombinant
- Klon:R01-4F6
- Wirt:Rabbit
- Reaktivität:Human
- Immunogen:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human GAP43.
- VE:100 µl