Anti-UBE3A Rabbit Recombinant Antibody [clone: R02-1A0]
Artikelnr. ABNORAB01336.100UL
Lieferant: Abnova
Spezifikationen
- Antigen-Symbol:UBE3A
- Klonalität:Recombinant
- Klon:R02-1A0
- Wirt:Rabbit
- Reaktivität:Human
- Immunogen:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human UBE3A.
- VE:100 µl