Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Anti-DOT1L Rabbit Recombinant Antibody [clone: R01-7F6]
Artikelnr. ABNORAB01421.100UL
Lieferant:  Abnova
Anti-DOT1L Rabbit Recombinant Antibody [clone: R01-7F6]
Artikelnr. ABNORAB01421.100UL
Lieferant:  Abnova

Spezifikationen

  • Antigen-Symbol:
    DOT1L
  • Klonalität:
    Recombinant
  • Klon:
    R01-7F6
  • Wirt:
    Rabbit
  • Reaktivität:
    Human
  • Immunogen:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human DOT1L.
  • VE:
    100 µl

Spezifikationen

Über diesen Artikel