Anti-IHH Rabbit Recombinant Antibody [clone: R03-3F2]
Artikelnr. ABNORAB01426.100UL
Lieferant: Abnova
Spezifikationen
- Antigen-Symbol:IHH
- Klonalität:Recombinant
- Klon:R03-3F2
- Wirt:Rabbit
- Reaktivität:Human
- Immunogen:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human IHH.
- VE:100 µl