Anti-FXR1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R03-0I1]
Artikelnr. ABNORAB01449.100UL
Lieferant: Abnova
Spezifikationen
- Antigen-Symbol:FXR1
- Klonalität:Recombinant
- Klon:R03-0I1
- Wirt:Rabbit
- Reaktivität:Human
- Immunogen:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human FXR1.
- VE:100 µl