Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Anti-MET Rabbit Recombinant Antibody [clone: R02-4D6]
Artikelnr. ABNORAB02107.100UL
Lieferant:  Abnova
Anti-MET Rabbit Recombinant Antibody [clone: R02-4D6]
Artikelnr. ABNORAB02107.100UL
Lieferant:  Abnova

Spezifikationen

  • Antigen-Symbol:
    MET
  • Klonalität:
    Recombinant
  • Klon:
    R02-4D6
  • Wirt:
    Rabbit
  • Reaktivität:
    Human
  • Immunogen:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human MET.
  • VE:
    100 µl

Spezifikationen

Über diesen Artikel