Anti-MEF2A Rabbit Recombinant Antibody [clone: R06-9A6]
Artikelnr. ABNORAB02110.100UL
Lieferant: Abnova
Spezifikationen
- Antigen-Symbol:MEF2A
- Klonalität:Recombinant
- Klon:R06-9A6
- Wirt:Rabbit
- Reaktivität:Human
- Immunogen:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human MEF2A.
- VE:100 µl