ProConnex® Standard Flow Path for MidiKros or MidiKros TC
Artikelnr. SPECSTUBEGN15390S
Lieferant: Spectrum Laboratories
Spezifikationen
- Bezeichnung:Hollow fiber, MidiKros or midiKros TC, 250 ml
- Typ:Conical
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
ProConnex® standard flow path for midiKros or midiKros TC, 250 ml, 3/Pk.
System: KR2i; pressor sensors: luer; delivery condition: sterile; compatible with: MidiKros (D) or MidiKros TC (T).
HUV recirculation: 3,1 ml; HUV reservoir: 1 ml; HUV total tubeset: 34,7 ml.
Ordering information: Filter sold separately.