Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Filter
Filterkartuschen
Durapore® Filter Cartridge
Durapore® Filter Cartridge
Catalog # MILXCVGL75S01
Supplier:
Merck
Expand image
Durapore® Filter Cartridge
Catalog # MILXCVGL75S01
Supplier:
Merck
Specifications
Porengröße:
0,22 µm
Bezeichnung:
Filter cartridge 127 mm, code 7
VE:
1
Specifications
About this item
Product Details
Product Details