ContactUsLinkComponent
YMC-Triart PFP HPLC Columns
YMC-Triart PFP HPLC Columns
Catalog # HEWLTPF12S051530WX
Supplier:  Agilent
YMC-Triart PFP HPLC Columns
Catalog # HEWLTPF12S051530WX
Supplier:  Agilent
Specifications
  • Säulenform:
    Semi-präparativ
  • Ø int.:
    30 mm
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • Max. Druck:
    300 bar
  • Länge:
    150 mm
  • Phase:
    Pentafluorophenyl (PFP)
  • VE:
    1