Table clamp
Table clamp, 60 mm/ Ø13 mm
Artikelnr. 241-7350
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Springe zu:
Product Details & Documents
Aluminium alloy, powder coated.
- For rods up to Ø 13 mm
- For benches up to 60 mm
- Hinged screws for rapid, easy fixing
Spezifikationen
- Spannweite:60 mm/ Ø13 mm
- Bezeichnung:Table clamp
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.