ContactUsLinkComponent
Pipettierpumpe, elektronisch
Artikelnr. 613-1364
Lieferant:  EDVOTEK
undefined
Pipettierpumpe, elektronisch
Artikelnr. 613-1364
Lieferant:  EDVOTEK
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Pipette pump, electronic
  • VE:
    1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Der leichte, schnurlose Pipettierhelfer ist das ideale Aliquotierinstrument für Ausbilder und Lehrassistenten und kann mit allen serologischen Standardpipetten eingesetzt werden. Durch unterschiedlich festes Drücken mit den Fingern auf die Bedienknöpfe ist eine Feineinstellung der Geschwindigkeit möglich.