AuftragsverfolgungKontakt
Vortex-Mixer, Tornado Vortexer™
Tornado™ Vortexer
  444-0683
 :   EDVOTEK
Vortex-Mixer, Tornado Vortexer™
  444-0683
 :  EDVOTEK
Vortex-Mixer, Tornado Vortexer™
Vortex-Mixer, Tornado Vortexer™
Tornado™ Vortexer
373,00 €
1 * 1 ST
Kompakter Vortex-Mixer für einzelne oder mehrere Röhrchen. Zwei Betriebsarten, „Touch“- oder Dauerbetrieb, damit ideal für alle Experimente, die kräftiges Mischen erfordern.
  • Leistungsstarker Motor für effizientes Mischen
  • Zwei Betriebsarten
  • Drehzahlbereich: 200 bis 3200  min⁻¹
Einheit B×T×H: 140×160×130 mm
  • Bezeichnung:
    Tornado™ Vortexer
  • Cat. No.:
    444-0683
  • Modell:
    Tornado™ Vortexer
  • B×T×H:
    12,7×16,0×17,0 mm
  • Drehzahlbereich:
    200 - 3200 min⁻¹ (± 25)
  • Gewicht:
    3,82 kg