AuftragsverfolgungKontakt
DNA Staining System, FlashBlue™, Edvotek | Avantor
DNA Staining System, FlashBlue™, Edvotek
FlashBlue™ DNA Staining System, 60 mL
Artikelnr. EDVO609
Anbieter:   EDVOTEK
DNA Staining System, FlashBlue™, Edvotek
Artikelnr. EDVO609
Anbieter:  EDVOTEK
CAS Nummer:  
DNA Staining System, FlashBlue™, Edvotek
FlashBlue™ DNA Staining System, 60 mL
CAS Nummer:  
Preis
16,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 60 mL
Product Details & Documents
Lösungen in diesem System sind im Hinblick auf die Verkürzung der zum Färben und Entfärben (von 3 l) erforderlichen Zeit optimiert.
  • 10X Concentrate for 1,2 L
Concentrated liquid that, when diluted, can be used for both rapid and overnight staining of DNA fragments.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    60 mL
  • Bezeichnung:
    FlashBlue™ DNA Staining System
Spezifikationen