AuftragsverfolgungKontakt
Avantor bringt die Wissenschaft in Bewegung für eine bessere Welt | Avantor
PM kit komplett Elementaranalysator
Artikelnr. VELP40002951
Anbieter:   VELP SCIENTIFIC
Artikelnr. VELP40002951
Anbieter:  VELP SCIENTIFIC
PM kit komplett Elementaranalysator
Preis
1 040,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Das PM-Komplettkit ist darauf ausgelegt, Ihren Impfstoff mit hoher Leistung am Laufen zu halten und gleichzeitig eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit auch bei hoher Arbeitsbelastung zu gewährleisten.
  • •Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten mit daraus resultierender Verbesserung von Gewinn und Produktionsleistung
  • •Geringere Kosten für den Kauf notwendiger Ersatzteile und eventuelle außerordentliche Wartung
  • •Reduzierung von Ausfallzeiten durch ungeplante Wartungsintervalle und Geräteausfallzeiten
  • •Alle notwendigen Ersatzteile des Herstellers, immer zur Hand
Die vorbeugende Wartung muss von einem von VELP autorisierten Techniker durchgeführt werden, um die Haltbarkeit und Leistung gemäß den VELP-Qualitätsstandards zu gewährleisten
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Das Preventive Maintenance Kit enthält:
Dichtung für GL 14 Schraubverschluss (10003351)×3
Luftschlauch Ø 4× 2,5 mm (10003355)×1
Anschluss M6 - 4 mm (10003359)×1
Anschluss M5 - 4 mm (10003360)×1
Ferrule für 40001697 (10003396)×4
Obere Reaktordichtung (10003529)×2
Dichtung für Autosampler-Kolben (10003672)×3
Teflonschlauch AWG16 TW (10004795)×1
Ferrule für 10004795 (10004929)×4
Kunststoffverschraubung für WT1 (10005449)×3
OR 4030 Viton (10005506)×2
OR 0160-30 Viton (10005624)×2
Magnetventil 2/2 NC M5 Ø2 2W +conn (10005634)×1
Teflonschlauch AWG11 SW(10003993)×1
VA-Schlauch Ø 2×1 mm (10003332)×1
Teflonschlauch AWG11 SW (10003993)×1
Gebläse 80×80×25 24 Volt (10003509)×1
Magnetventil 2/2 NA M5 Ø2 2W+conn (10005635)×1
Kunststoffadapter M M5-F M6×0,75 (10004927)×2
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    PM kit komplett Elementaranalysator
  • Cat. No.:
    VELP40002951