Filter, DT
Für effektiven Schutz vor einer Reihe von Partikeln, Gasen und Dämpfen sowie kombinierten Gefahren verwenden Sie die 3M™ Filter der DT-Serie. Geeignet für die Verwendung mit bestimmten 3M™ Halb- und Vollmasken mit Unterdruckbetrieb sowie mit dem 3M™ Gebläse-Atemschutzsystem der PF-600E+ Serie.
- Bietet Schutz vor Partikeln, Gasen und Dämpfen oder einer Kombination aus beidem
- Filter verfügt über einen DIN40 mm Gewindeanschluss
- Bitte beachten: Die Filter der DT-Serie waren früher als Pro2000-Filter bekannt
Die Filter der DT-Serie sind in verschiedenen Spezifikationen erhältlich und für die Verwendung mit wiederverwendbaren und gebläsebetriebenen 3M-Atemschutzgeräten mit DIN 40-Filteranschlüssen konzipiert. Diese Filterserie ist kompatibel mit der 3M™ wiederverwendbaren Vollmasken-Atemschutzmaske der FF-600-Serie, der 3M™ Gebläse-Atemschutzmaske der PF-600-ASB-Serie, der 3M™ wiederverwendbaren Halbmasken-Atemschutzmaske der HF-300-Serie, der 3M™ wiederverwendbaren Vollmasken-Atemschutzmaske der FF-300-Serie und der 3M™ Gebläse-Atemschutzmaske PF-600E.
Empfohlene Anwendungen sind Abbrucharbeiten, Schleifarbeiten und die Metallbearbeitung.
Certifications:
Ordering information:
Packaging:
Caution:
- Typ:Partikel, Gas, Dämpfe
- Bezeichnung:DT-Serie-Filter
- Modell:DT-1135E
- Cat. No.:MMMA7100260622