ContactUsLinkComponent
ReproSil SCX HPLC Column
Catalog # MAISR10.SC.S2546
Supplier:  DR MAISCH
ReproSil SCX HPLC Column
Catalog # MAISR10.SC.S2546
Supplier:  DR MAISCH
Specifications
  • Säulenform:
    Analytisch
  • Ø int.:
    4,6 mm
  • Partikelgröße:
    10 µm
  • Porengröße:
    100 Å
  • Länge:
    250 mm
  • USP-Code:
    L9
  • pH-Bereich:
    2 - 8
  • Surface area:
    210 m²/g
  • Phase:
    Sulfopropyl
  • VE:
    1