Tetra-ubiquitin (K48-linked) (from E. coli)
Artikelnr. ENZOENZPRT2660025
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:25 µG
- Konjugation:Unconjugated
- Ursprung:E. coli
- Seq:02
- Lagerbedingungen:–80 °C
- Proteinsynonym:Ub4
- Protein/Peptid-Name:Tetra-ubiquitin (K48-linked)
- Molecular weight:∼34 kDa
- Zusammensetzung:Liquid, containing 20 mM Tris-HCl, pH 7,5, 0,15 M NaCl, 1 mM EDTA.
- Transporttemperatur:Dry Ice
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produced in E. coli.