AuftragsverfolgungKontakt
SPE Column, NBE PWCX | Avantor
SPE Column, NBE PWCX
Column NBE PWCX, PWCX, 85 Å, 19 µm, 1 ml, 5 mg
Artikelnr. TCAT675-0051R-NBE
Anbieter:   Tecan
SPE Column, NBE PWCX
Artikelnr. TCAT675-0051R-NBE
Anbieter:  Tecan
SPE Column, NBE PWCX
Column NBE PWCX, PWCX, 85 Å, 19 µm, 1 ml, 5 mg
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 96 ST
Product Details & Documents
Polymeric, weak cation exchange chemistry for strong bases.
  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible
A 19 µm polymer micro particulate with weak cationic exchange chemistry providing large contac zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep.
Spezifikationen
  • Partikelgröße:
    19 µm
  • Porengröße:
    85 Å
  • Kapazität:
    1 ml
  • Bezeichnung:
    Column NBE PWCX
  • Bettgewicht:
    5 mg
  • Phase:
    PWCX
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.