ContactUsLinkComponent
Cerex® TRACE-N20 SPE Column
Artikelnr. TCAT611-0101R
Lieferant:  Tecan
Cerex® TRACE-N20 SPE Column
Artikelnr. TCAT611-0101R
Lieferant:  Tecan
Spezifikationen
  • Partikelgröße:
    15 µm
  • Kapazität:
    1 ml
  • Bezeichnung:
    Column Cerex TRACE-N20
  • Environmentally Preferable:
  • Endcapped:
    Ja
  • Bettgewicht:
    10 mg
  • Phase:
    TRACE-N20
  • VE:
    96
Spezifikationen
Über diesen Artikel
An end-capped C18 silica sorbent ideal for reverse-phase retention of neutral and polar analytes.
  • Reversed-phase
  • Liquid handler compatible
A 15 µm particulate with endcapped C18 chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep. Formulated for 25-OH-VitD/steroid assays.