AuftragsverfolgungKontakt
Cerex® PSCX SPE Column | Avantor
Cerex® PSCX SPE Column
Column Cerex PSCX, PSCX, 200 Å, 25 µm, 1 ml, 10 mg
Artikelnr. TCAT687-0101R
Anbieter:   Tecan
Cerex® PSCX SPE Column
Artikelnr. TCAT687-0101R
Anbieter:  Tecan
Cerex® PSCX SPE Column
Column Cerex PSCX, PSCX, 200 Å, 25 µm, 1 ml, 10 mg
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 96 ST
Product Details & Documents
Water-wettable polymer with strong cationic exchange chemistry for bases and aggressive matrix cleanup.
  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible
A 25 µm polymer micro particulate with strong cationic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep. Ideal for basic target compounds.
Spezifikationen
  • Partikelgröße:
    25 µm
  • Porengröße:
    200 Å
  • Kapazität:
    1 ml
  • Bezeichnung:
    Column Cerex PSCX
  • Bettgewicht:
    10 mg
  • Phase:
    PSCX