ContactUsLinkComponent
Cerex® OFXQ SPE Column
Artikelnr. TCAT635-0101R
Lieferant:  Tecan
Cerex® OFXQ SPE Column
Artikelnr. TCAT635-0101R
Lieferant:  Tecan
Spezifikationen
  • Partikelgröße:
    30 µm
  • Kapazität:
    1 ml
  • Bezeichnung:
    Column Cerex OFXQ
  • Bettgewicht:
    10 mg
  • Phase:
    OFXQ
  • VE:
    96
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Proprietary blend of ion-exchange and water-wettable polymer targeted towards oral fluid collection devices.
  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible
A proprietary polymer resin blend of ion exchange chemistry providing unique selectivity. Especially designed for scientists working with oral fluid matrixes.