Cerex® CLIN II SPE Column
Artikelnr. TCAT691-0353C
Lieferant: Tecan
Spezifikationen
- Partikelgröße:15 µm
- Kapazität:3 ml
- Bezeichnung:Cerex Atlas® column HPSAX
- Bettgewicht:35 mg
- VE:100
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Micro particulate with strong cation exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample preparation. Formulated for FNT and pain panel.