Repromer Pb HPLC Columns
Artikelnr. MAISRM9.PB.S1078
Lieferant: DR MAISCH
Spezifikationen
- Säulenform:Analytisch
- Ø int.:7,8 mm
- Partikelgröße:9 µm
- Länge:100 mm
- pH-Bereich:2 - 10
- Phase:PB
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
For sugars, alcohols and organic acids: (polymers elute in front of monomers).