Microscope Slides with Cut Edges
Microscope slides, pack of 1000 slides, Weiß, Glas, 1 mm, 76×50 mm
Artikelnr. MARI1100290091
Anbieter: MARIENFELD
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Microscope slides, pack of 1000 slides
- L×B:76×50 mm
- Material:Glas
- Stärke:1 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.