ContactUsLinkComponent
Objective, Achromat, M60 Thread
  LEIM10450192
Objective, Achromat, M60 Thread
  LEIM10450192
  • Ø:
    Ext.Ø: 58 mm
  • Vergrößerung:
    0,50×
  • Bezeichnung:
    Achromat objective, M60 thread
  • Arbeitsabstand:
    188,5 mm
  • VE:
    1